Drukuj
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7512-25G PC7512-5G
APOSPC7512-25GEA 3040 PLN
APOSPC7512-25G APOSPC7512-5G
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol 97%
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Formuła: C₁₄H₁₁F₃O
Temp. Wrzenia: 273…274 °C
Gęstość: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014396
Numer CAS: 727-98-0