Drukuj
Chlorek 4-(trifluorometylo)benzenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 508 PLN
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
Chlorek 4-(trifluorometylo)benzenosulfonylu 98%
Chlorek 4-(trifluorometylo)benzenosulfonylu
Formuła: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 118…120 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 27…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042422
Numer CAS: 2991-42-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III