Drukuj
Chlorek 3-(triflurometylo)benzenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 460 PLN
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
Chlorek 3-(triflurometylo)benzenosulfonylu 98%
Chlorek 3-(triflurometylo)benzenosulfonylu
Formuła: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 88…90 °C/6mmHg
Gęstość: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014724
Numer CAS: 777-44-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II