Drukuj
Chlorek 2-(Triflurometylo)benzenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7508-100G PC7508-25G PC7508-5G
APOSPC7508-100GEA 981 PLN
APOSPC7508-100G APOSPC7508-25G APOSPC7508-5G
Chlorek 2-(Triflurometylo)benzenosulfonylu 98%
Chlorek 2-(Triflurometylo)benzenosulfonylu
Formuła: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 133…135 °C/14mmHg
Gęstość: 1.585 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051696
Numer CAS: 776-04-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II