Drukuj
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 261 PLN
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Temp. topnienia: 177 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01569537
Numer CAS: 83265-53-6