Drukuj
Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7499-100G PC7499-25G PC7499-500G
APOSPC7499-100GEA 160 PLN
APOSPC7499-100G APOSPC7499-25G APOSPC7499-500G
Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy 98%
Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy
Formuła: C₈H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 70…71 °C/16mmHg
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003337
Numer CAS: 447-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-185-9