Drukuj
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole
PC7493-1G PC7493-250MG
APOSPC7493-1GEA 1320 PLN
APOSPC7493-1G APOSPC7493-250MG
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Formuła: C₆H₅BrF₃NS
MW: 260.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09264554
Numer CAS: 1000339-73-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 III