Drukuj
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7491-5G PC7491-25G
APOSPC7491-5GEA 508 PLN
APOSPC7491-5G APOSPC7491-25G
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
3,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Temp. Wrzenia: 115…118 °C/15mmHg
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862035
Numer CAS: 657-02-3