Drukuj
4'-(Trifluorometylo)acetofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
PC7490-100G PC7490-10G PC7490-25G
APOSPC7490-100GEA 363 PLN
APOSPC7490-100G APOSPC7490-10G APOSPC7490-25G
4'-(Trifluorometylo)acetofenon
4'-(Trifluorometylo)acetofenon
Formuła: C₉H₇F₃O
MW: 188.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 79…80 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 30…33 °C
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000401
Numer CAS: 709-63-7