Drukuj
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7486-1G PC7486-250MG PC7486-5G
APOSPC7486-1GEA 348 PLN
APOSPC7486-1G APOSPC7486-250MG APOSPC7486-5G
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol
Formuła: C₇H₇FO₃S
MW: 190.19 g/mol
Temp. topnienia: 92…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09264549
Numer CAS: 398456-87-6