Drukuj
2'-Trifluorometyloacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7470-25G PC7470-5G
APOSPC7470-25GEA 168 PLN
APOSPC7470-25G APOSPC7470-5G
2'-Trifluorometyloacetofenon 98%
2'-Trifluorometyloacetofenon
Formuła: C₉H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 163…164 °C
Temp. topnienia: 15…17 °C
Gęstość: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000378
Numer CAS: 17408-14-9
Numer WE (dawny EINECS): 241-434-2