Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 2950 PLN
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Formuła: C₈H₆F₆N₂
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631430
Numer CAS: 367-65-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III