Drukuj
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7441-100G PC7441-25G PC7441-5G
APOSPC7441-100GEA 1210 PLN
APOSPC7441-100G APOSPC7441-25G APOSPC7441-5G
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄BrFO
Temp. Wrzenia: 100…102 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 39…47 °C
Gęstość: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03407341
Numer CAS: 360575-28-6