Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC7440H-100G PC7440H-25G PC7440H-5G
APOSPC7440H-100GEA 638 PLN
APOSPC7440H-100G APOSPC7440H-25G APOSPC7440H-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15
Temp. Wrzenia: 96 °C/3.75mmHg
Temp. topnienia: 28…33 °C
Gęstość: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061240
Numer CAS: 49561-96-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III