Drukuj
Kwas 4-(trifluorometoksy)fenylooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440F-1G PC7440F-25G PC7440F-5G
APOSPC7440F-1GEA 110 PLN
APOSPC7440F-1G APOSPC7440F-25G APOSPC7440F-5G
Kwas 4-(trifluorometoksy)fenylooctowy 98%
Kwas 4-(trifluorometoksy)fenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220.15 g/mol
Temp. topnienia: 85…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061239
Numer CAS: 4315-07-5