Drukuj
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440E-100G PC7440E-25G
APOSPC7440E-100GEA 1350 PLN
APOSPC7440E-100G APOSPC7440E-25G
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220.15 g/mol
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082480
Numer CAS: 203302-97-0