Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7439W-25G PC7439W-5G PC7439W-100G
APOSPC7439W-25GEA 261 PLN
APOSPC7439W-25G APOSPC7439W-5G APOSPC7439W-100G
4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formuła: C₈H₇F₃O
MW: 176.1400 g/mol
Temp. Wrzenia: 134…135 °C
Gęstość: 1.179 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042413
Numer CAS: 706-27-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 III