Drukuj
4-Trifluorometoksytiofenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7439V-1G PC7439V-5G PC7439V-25G
APOSPC7439V-1GEA 226 PLN
APOSPC7439V-1G APOSPC7439V-5G APOSPC7439V-25G
4-Trifluorometoksytiofenol 95%
4-Trifluorometoksytiofenol
Formuła: C₇H₅F₃OS
Temp. Wrzenia: 64…66 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052312
Numer CAS: 169685-29-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III