Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)acetic acid
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 501 PLN
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₄
MW: 236.15 g/mol
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052352
Numer CAS: 72220-50-9