Drukuj
4-Trifluorometoksyfenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
PC7439M-100G PC7439M-25G PC7439M-500G
APOSPC7439M-100GEA 276 PLN
APOSPC7439M-100G APOSPC7439M-25G APOSPC7439M-500G
4-Trifluorometoksyfenol 98%
4-Trifluorometoksyfenol
Formuła: C₇H₅F₃O₂
MW: 178.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 17…18 °C
Gęstość: 1.375 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040988
Numer CAS: 828-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-583-0