Drukuj
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7439KM-100G PC7439KM-25G PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA 1140 PLN
APOSPC7439KM-100G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₉H₆BrF₃O₂
Temp. topnienia: 48…55 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052333
Numer CAS: 103962-10-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,III