Drukuj
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 211 PLN
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₄F₃IO
Temp. Wrzenia: 72…74 °C/15mmHg
Gęstość: 1,909 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042411
Numer CAS: 103962-05-6