Drukuj
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7439E-100G PC7439E-25G
APOSPC7439E-100GEA 247 PLN
APOSPC7439E-100G APOSPC7439E-25G
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 164…165 °C
Gęstość: 1.916 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042410
Numer CAS: 175278-00-9