Drukuj
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 189 PLN
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₄ClF₃O
Temp. Wrzenia: 142…143 °C
Gęstość: 1,367 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040953
Numer CAS: 461-81-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-315-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III