Drukuj
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 240 PLN
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₄BrF₃O
Temp. Wrzenia: 158…160 °C
Gęstość: 1,632 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040942
Numer CAS: 64115-88-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III