Drukuj
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
PC7438UE-1G PC7438UE-25G PC7438UE-5G
APOSPC7438UE-1GEA 145 PLN
APOSPC7438UE-1G APOSPC7438UE-25G APOSPC7438UE-5G
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 68…70 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221456
Numer CAS: 116827-40-8