Drukuj
α-Bromo-e-(trifluorometoksy)toluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7438U-25G PC7438U-5G PC7438U-100G
APOSPC7438U-25GEA 656 PLN
APOSPC7438U-25G APOSPC7438U-5G APOSPC7438U-100G
α-Bromo-e-(trifluorometoksy)toluen 97%
Formuła: C₈H₆BrF₃O
Temp. Wrzenia: 178…180 °C
Gęstość: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061271
Numer CAS: 159689-88-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II