Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7438SD-10G PC7438SD-25G PC7438SD-100G
APOSPC7438SD-10GEA 110 PLN
APOSPC7438SD-10G APOSPC7438SD-25G APOSPC7438SD-100G
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…102 °C/12mmHg
Gęstość: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036029
Numer CAS: 1736-74-9