Drukuj
Alkohol 3-(trifluorometoksy)benzylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7438SC-25G PC7438SC-5G
APOSPC7438SC-25GEA 348 PLN
APOSPC7438SC-25G APOSPC7438SC-5G
Alkohol 3-(trifluorometoksy)benzylowy 97%
Alkohol 3-(trifluorometoksy)benzylowy
Formuła: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 97…98 °C/11mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061270
Numer CAS: 50823-90-0