Drukuj
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7438SB-1G PC7438SB-25G PC7438SB-5G
APOSPC7438SB-1GEA 110 PLN
APOSPC7438SB-1G APOSPC7438SB-25G APOSPC7438SB-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₇F₃O₂
Temp. Wrzenia: 96…98 °C/12mmHg
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153285
Numer CAS: 175278-07-6