Drukuj
Chlorek 4-(trifluorometoksy)benzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 0 PLN
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
Chlorek 4-(trifluorometoksy)benzoilu 98%
Chlorek 4-(trifluorometoksy)benzoilu
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
Temp. Wrzenia: 55…56 °C/2mmHg
Gęstość: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052329
Numer CAS: 36823-88-8
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II