Drukuj
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438L-25G PC7438L-5G PC7438L-100G PC7438L-500G
APOSPC7438L-25GEA 203 PLN
APOSPC7438L-25G APOSPC7438L-5G APOSPC7438L-100G APOSPC7438L-500G
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
Temp. Wrzenia: 94…96 °C/15mmHg
Gęstość: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052330
Numer CAS: 162046-61-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II