Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7438H-10G PC7438H-1G PC7438H-25G
APOSPC7438H-10GEA 2300 PLN
APOSPC7438H-10G APOSPC7438H-1G APOSPC7438H-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile
Formuła: C₁₀H₆F₃NO₂
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052146
Numer CAS: 122454-46-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III