Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7438G-100G PC7438G-25G PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA 392 PLN
APOSPC7438G-100G APOSPC7438G-25G APOSPC7438G-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₄F₃NO
Temp. Wrzenia: 192…193 °C
Gęstość: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039474
Numer CAS: 332-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-363-3
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III