Drukuj
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7438E-100G PC7438E-25G PC7438E-5G
APOSPC7438E-100GEA 479 PLN
APOSPC7438E-100G APOSPC7438E-25G APOSPC7438E-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₄F₃NO
Temp. Wrzenia: 61…62 °C/8mmHg
Gęstość: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042409
Numer CAS: 63968-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 264-584-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III