Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethoxy)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7438D-1G PC7438D-25G PC7438D-5G
APOSPC7438D-1GEA 145 PLN
APOSPC7438D-1G APOSPC7438D-25G APOSPC7438D-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formuła: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220.15 g/mol
Temp. topnienia: 110…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00204234
Numer CAS: 175277-18-6