Drukuj
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 110 PLN
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 272
Temp. topnienia: 88…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041501
Numer CAS: 1014-81-9