Drukuj
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7436U-1G PC7436U-5G PC7436U-25G
APOSPC7436U-1GEA 110 PLN
APOSPC7436U-1G APOSPC7436U-5G APOSPC7436U-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formuła: C₈H₇F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00204180
Numer CAS: 175277-19-7