Drukuj
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 530 PLN
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052325
Numer CAS: 1979-29-9