Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 836 PLN
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₄ClF₃O₃S
Temp. Wrzenia: 120…122 °C/15mmHg
Gęstość: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042408
Numer CAS: 94108-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 302-397-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II