Drukuj
4-(Trifluorometoksy)benzaldehyd 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7434J-100G PC7434J-25G PC7434J-5G
APOSPC7434J-100GEA 421 PLN
APOSPC7434J-100G APOSPC7434J-25G APOSPC7434J-5G
4-(Trifluorometoksy)benzaldehyd 95%
4-(Trifluorometoksy)benzaldehyd
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 93 °C/27mmHg
Gęstość: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041530
Numer CAS: 659-28-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-531-4