Drukuj
3-(Trifluorometoksy)benzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7434F-25G PC7434F-5G PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA 261 PLN
APOSPC7434F-25G APOSPC7434F-5G APOSPC7434F-100G
3-(Trifluorometoksy)benzaldehyd 97%
3-(Trifluorometoksy)benzaldehyd
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 83…86 °C/24mmHg
Temp. topnienia: 450
Gęstość: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042406
Numer CAS: 52771-21-8