Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7434C-100G PC7434C-25G PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA 530 PLN
APOSPC7434C-100G APOSPC7434C-25G APOSPC7434C-5G
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
4-(Trifluoromethoxy)anisole
Formuła: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 163…165 °C
Gęstość: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216942
Numer CAS: 710-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 615-239-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 III