Drukuj
4-Trifluorometoksyanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 145 PLN
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-Trifluorometoksyanilina 98%
4-Trifluorometoksyanilina
Formuła: C₇H₆F₃NO
Temp. Wrzenia: 82 °C/20mmHg
Gęstość: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041314
Numer CAS: 461-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-317-5
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III