Drukuj
3-Trifluorometoksyanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Trifluoromethoxyaniline
PC7433Z-100G PC7433Z-25G PC7433Z-500G
APOSPC7433Z-100GEA 327 PLN
APOSPC7433Z-100G APOSPC7433Z-25G APOSPC7433Z-500G
3-Trifluorometoksyanilina 98%
3-Trifluorometoksyanilina
Formuła: C₇H₆F₃NO
Temp. Wrzenia: 72…75 °C/8mmHg
Gęstość: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041511
Numer CAS: 1535-73-5
Numer WE (dawny EINECS): 216-256-3