Drukuj
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7430-100G PC7430-25G PC7430-250G
APOSPC7430-100GEA 3360 PLN
APOSPC7430-100G APOSPC7430-25G APOSPC7430-250G
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Formuła: CClF₃O₂S
Temp. Wrzenia: 29…32 °C
Gęstość: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007451
Numer CAS: 421-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-009-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II