Drukuj
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7427-1G PC7427-25G PC7427-5G
APOSPC7427-1GEA 248 PLN
APOSPC7427-1G APOSPC7427-25G APOSPC7427-5G
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆BrF₃
Gęstość: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258773
Numer CAS: 929000-62-4