Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7418-1G PC7418-5G PC7418-10G PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA 110 PLN
APOSPC7418-1G APOSPC7418-5G APOSPC7418-10G APOSPC7418-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.11 g/mol
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660161
Numer CAS: 886496-49-7