Drukuj
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 604 PLN
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃BrF₃I
MW: 350.9
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672935
Numer CAS: 364-12-5