Drukuj
3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7412-100G PC7412-25G PC7412-5G
APOSPC7412-100GEA 598 PLN
APOSPC7412-100G APOSPC7412-25G APOSPC7412-5G
3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
3-Bromo-5-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 63…66 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861195
Numer CAS: 202865-83-6